Learn More
AL Glove Systems GSC Guantes de caja aislante
Código de producto. 31337514
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Grande, 9.5
Medio, 8
XL, 11
Longitud (métrico):
800 mm
920 mm
Grosor (métrico):
0.4 mm
0.6 mm
Diámetro del puño (métrico):
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Longitud (métrico) Grosor (métrico) Diámetro del puño (métrico)
31337514 Grande, 9.5 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337434 Medio, 8 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337403 Medio, 8 800 mm 0.6 mm 180 mm
31337466 Medio, 8 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337485 Medio, 8 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337402 Medio, 8 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337499 Medio, 8 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337443 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 160 mm
31337474 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 160 mm
31337441 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337425 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 180 mm
31337433 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337453 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337487 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337511 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337472 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337459 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337506 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337465 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337430 Grande, 9.5 920 mm 0.4 mm 200 mm
31337479 Grande, 9.5 920 mm 0.6 mm 200 mm
31337471 Grande, 9.5 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337405 XL, 11 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337477 XL, 11 800 mm 0.6 mm 180 mm
31337422 XL, 11 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337442 XL, 11 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337410 XL, 11 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337420 XL, 11 920 mm 0.4 mm 225 mm
31337480 XL, 11 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337397 XL, 11 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337408 XL, 11 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337456 XL, 11 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337512 XL, 11 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337435 XL, 11 920 mm 0.6 mm 225 mm
31337501 XL, 11 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337426 XL, 11 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337449 XL, 11 920 mm 0.4 mm 300 mm
31337404 XL, 11 920 mm 0.6 mm 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Código de producto. 31337514 Proveedor AL Glove Systems N.º de proveedor 1325069101
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Estable a los rayos UV y resistente a ácidos, álcalis y VHP .
Sistemas de guantes AL GSC Los guantes para caja de guantes están hechos de polietileno clorosulfonado (CSM ). Este material es altamente resistente a los efectos del envejecimiento por oxígeno y ozono, así como a la radiación UV. Además de su buena resistencia química en contacto con ácidos y álcalis, el guante también es resistente a temperaturas de hasta 120 grados.
  • Resistente a ácidos y álcalis
  • Guantes hechos de CSM Son muy adecuados para trabajar con productos oxidantes, ácido nítrico/ácido clorhídrico concentrado, amoníaco, álcalis concentrados y alcoholes.
  • Estable a los rayos UV
  • Buena resistencia, por ejemplo, en cajas de soldadura de gas inerte o situaciones de iluminación con rayos UV intensos.
  • Resistente al VHP
  • Especialmente indicado para aisladores desinfectados con peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP )
PERMEACIÓN EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • Un nivel de protección 4 contra el metanol
  • Hidróxido de sodio K 40% Nivel de protección 6
  • Ácido sulfúrico L 96% Nivel de protección 6
  • Peróxido de hidrógeno al 30% Nivel de protección 6
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Directiva 2016/425/CE sobre EPI Categoría III Tipo
Chlorinated No
Color Blanco natural
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material CSM
Tipo de producto Caja seca, guantes aislantes
Tamaño Grande, 9.5
Temperatura máx. (imperial) 248 °F
Temperature (Metric) Max 120 °C
Grosor (imperial) 24 mil
Grosor (métrico) 0.6 mm
Para utilizar con (aplicación) Procesos asépticos y estériles, como fabricación, preparación y llenado de productos farmacéuticos.
Para utilizar con (equipo) Caja seca, aislador, RABS
Grip Design Suave
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Tipo de empaquetado Cartón
Temperatura mín. (imperial) -4 °F
Temperatura mín. (métrico) -20 °C
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 920 mm
Diámetro del manguito (imperial) 10 in
Diámetro del puño (métrico) 250 mm