Learn More
- Home
- Products
- Equipo de protección individual
- Guantes
- Accesorios y guantes para caja de guantes
- AL Glove Systems Guantes de caja aislante GSB
AL Glove Systems Guantes de caja aislante GSB
Código de producto. 31337518
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Grande, 9.5
Medio, 8
XL, 11
Longitud (métrico):
800 mm
920 mm
Grosor (métrico):
0.4 mm
0.6 mm
Diámetro del puño (métrico):
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
34 product options available for selection
| Product Code. | Tamaño | Longitud (métrico) | Grosor (métrico) | Diámetro del puño (métrico) |
|---|---|---|---|---|
| 31337518 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337400 | Medio, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337436 | Medio, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337484 | Medio, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337398 | Medio, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337454 | Medio, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337483 | Medio, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337482 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337497 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337429 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337439 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337416 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337440 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337517 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337495 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337424 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337508 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337461 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337476 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337494 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337469 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337473 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337396 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337407 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337486 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337493 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337419 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337401 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337457 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337399 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337467 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337447 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337488 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337462 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
31337518
Supplier
AL Glove Systems
Supplier No.
1230068111
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Los guantes GSB de AL Glove Systems están fabricados en caucho de bromobutilo (BBR) con alta impermeabilidad a los gases y alta resistencia a una amplia gama de hidrocarburos polares como ácidos, ésteres, cetonas y derivados de amina. Son muy flexibles y de gran sensibilidad. El guante GSB está clasificado como libre de HAP.
- Impermeable al gas
- Alta resistencia a la permeación principalmente de oxígeno, nitrógeno, gases inertes, etc. durante la producción en atmósfera de gas inerte en cajas inertes para la producción de componentes electrónicos y microcomponentes.
Flexible:
- Ofrece una buena sensibilidad en el manejo.
- Resistente a productos químicos
- Alta resistencia a una amplia gama de productos químicos y toxinas.
PERMEACIÓN EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- Un nivel de protección 6 del metanol
- B Nivel de protección 6 de acetona
- I Acetato de etilo Nivel de protección 3
- Hidróxido de sodio K 40% Nivel de protección 6
- Ácido sulfúrico L 96% Nivel de protección 6
- Ácido acético 99% Nivel de protección 6
- Hidróxido de amonio al 25% Nivel de protección 6
- T Formaldehído 37% Nivel de protección 6
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Directiva 2016/425/CE sobre EPI Categoría III Tipo |
| Chlorinated | No |
| Color | Negro |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Butilo |
| Tipo de producto | Caja seca, guantes aislantes |
| Tamaño | XL, 11 |
| Temperatura máx. (imperial) | 194 °F |
| Temperature (Metric) Max | 90 °C |
| Grosor (imperial) | 24 mil |
| Grosor (métrico) | 0.6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de materiales sensibles o peligrosos en atmósfera inerte o contenida |
| Para utilizar con (equipo) | Caja seca, aislador, RABS |
| Grip Design | Suave |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Tipo de empaquetado | Cartón |
| Temperatura mín. (imperial) | -40 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | -40 °C |
| Longitud (imperial) | 32 in |
| Longitud (métrico) | 800 mm |
| Diámetro del manguito (imperial) | 12 in |
| Diámetro del puño (métrico) | 300 mm |
| Show More Show Less |