Learn More
AL Glove Systems Guantes de caja aislante GSB
Código de producto. 31337440
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Grande, 9.5
Medio, 8
XL, 11
Longitud (métrico):
800 mm
920 mm
Grosor (métrico):
0.4 mm
0.6 mm
Diámetro del puño (métrico):
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Longitud (métrico) Grosor (métrico) Diámetro del puño (métrico)
31337440 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337400 Medio, 8 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337436 Medio, 8 800 mm 0.6 mm 180 mm
31337484 Medio, 8 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337398 Medio, 8 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337454 Medio, 8 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337483 Medio, 8 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337482 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 160 mm
31337497 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 160 mm
31337429 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337439 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337416 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337517 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337495 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337424 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337508 Grande, 9.5 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337461 Grande, 9.5 920 mm 0.4 mm 200 mm
31337476 Grande, 9.5 920 mm 0.6 mm 200 mm
31337494 Grande, 9.5 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337469 Grande, 9.5 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337473 XL, 11 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337396 XL, 11 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337407 XL, 11 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337486 XL, 11 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337493 XL, 11 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337419 XL, 11 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337401 XL, 11 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337457 XL, 11 920 mm 0.4 mm 300 mm
31337518 XL, 11 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337399 XL, 11 920 mm 0.4 mm 225 mm
31337467 XL, 11 920 mm 0.6 mm 225 mm
31337447 XL, 11 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337488 XL, 11 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337462 XL, 11 920 mm 0.6 mm 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Código de producto. 31337440 Proveedor AL Glove Systems N.º de proveedor 1222568101
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Flexible, resistente químicamente e impermeable al gas.
Los guantes GSB de AL Glove Systems están fabricados en caucho de bromobutilo (BBR) con alta impermeabilidad a los gases y alta resistencia a una amplia gama de hidrocarburos polares como ácidos, ésteres, cetonas y derivados de amina. Son muy flexibles y de gran sensibilidad. El guante GSB está clasificado como libre de HAP.
  • Impermeable al gas
  • Alta resistencia a la permeación principalmente de oxígeno, nitrógeno, gases inertes, etc. durante la producción en atmósfera de gas inerte en cajas inertes para la producción de componentes electrónicos y microcomponentes.
Flexible:
  • Ofrece una buena sensibilidad en el manejo.
  • Resistente a productos químicos
  • Alta resistencia a una amplia gama de productos químicos y toxinas.
PERMEACIÓN EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • Un nivel de protección 6 del metanol
  • B Nivel de protección 6 de acetona
  • I Acetato de etilo Nivel de protección 3
  • Hidróxido de sodio K 40% Nivel de protección 6
  • Ácido sulfúrico L 96% Nivel de protección 6
  • Ácido acético 99% Nivel de protección 6
  • Hidróxido de amonio al 25% Nivel de protección 6
  • T Formaldehído 37% Nivel de protección 6
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Directiva 2016/425/CE sobre EPI Categoría III Tipo
Chlorinated No
Color Negro
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Butilo
Tipo de producto Caja seca, guantes aislantes
Tamaño Grande, 9.5
Temperatura máx. (imperial) 194 °F
Temperature (Metric) Max 90 °C
Grosor (imperial) 24 mil
Grosor (métrico) 0.6 mm
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de materiales sensibles o peligrosos en atmósfera inerte o contenida
Para utilizar con (equipo) Caja seca, aislador, RABS
Grip Design Suave
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Tipo de empaquetado Cartón
Temperatura mín. (imperial) -40 °F
Temperatura mín. (métrico) -40 °C
Longitud (imperial) 32 in
Longitud (métrico) 800 mm
Diámetro del manguito (imperial) 9 in
Diámetro del puño (métrico) 225 mm