Learn More
- Home
- Products
- Equipo de protección individual
- Protección de las manos
- Accesorios y guantes para caja de guantes
- AL Glove Systems Guantes de caja aislante GSB
AL Glove Systems Guantes de caja aislante GSB
Código de producto. 31337400
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Grande, 9.5
Medio, 8
XL, 11
Longitud (métrico):
800 mm
920 mm
Grosor (métrico):
0.4 mm
0.6 mm
Diámetro del puño (métrico):
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
34 product options available for selection
| Código de producto. | Tamaño | Longitud (métrico) | Grosor (métrico) | Diámetro del puño (métrico) |
|---|---|---|---|---|
| 31337400 | Medio, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337436 | Medio, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337484 | Medio, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337398 | Medio, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337454 | Medio, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337483 | Medio, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337482 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337497 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337429 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337439 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337416 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337440 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337517 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337495 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337424 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337508 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337461 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337476 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337494 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337469 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337473 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337396 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337407 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337486 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337493 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337419 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337401 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337457 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337518 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337399 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337467 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337447 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337488 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337462 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
31337400
Proveedor
AL Glove Systems
N.º de proveedor
1218048081
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los guantes GSB de AL Glove Systems están fabricados en caucho de bromobutilo (BBR) con alta impermeabilidad a los gases y alta resistencia a una amplia gama de hidrocarburos polares como ácidos, ésteres, cetonas y derivados de amina. Son muy flexibles y de gran sensibilidad. El guante GSB está clasificado como libre de HAP.
- Impermeable al gas
- Alta resistencia a la permeación principalmente de oxígeno, nitrógeno, gases inertes, etc. durante la producción en atmósfera de gas inerte en cajas inertes para la producción de componentes electrónicos y microcomponentes.
Flexible:
- Ofrece una buena sensibilidad en el manejo.
- Resistente a productos químicos
- Alta resistencia a una amplia gama de productos químicos y toxinas.
PERMEACIÓN EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- Un nivel de protección 6 del metanol
- B Nivel de protección 6 de acetona
- I Acetato de etilo Nivel de protección 3
- Hidróxido de sodio K 40% Nivel de protección 6
- Ácido sulfúrico L 96% Nivel de protección 6
- Ácido acético 99% Nivel de protección 6
- Hidróxido de amonio al 25% Nivel de protección 6
- T Formaldehído 37% Nivel de protección 6
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Directiva 2016/425/CE sobre EPI Categoría III Tipo |
| Chlorinated | No |
| Color | Negro |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Butilo |
| Tipo de producto | Caja seca, guantes aislantes |
| Tamaño | Medio, 8 |
| Temperatura máx. (imperial) | 194 °F |
| Temperature (Metric) Max | 90 °C |
| Grosor (imperial) | 16 mil |
| Grosor (métrico) | 0.4 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de materiales sensibles o peligrosos en atmósfera inerte o contenida |
| Para utilizar con (equipo) | Caja seca, aislador, RABS |
| Grip Design | Suave |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Tipo de empaquetado | Cartón |
| Temperatura mín. (imperial) | -40 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | -40 °C |
| Longitud (imperial) | 32 in |
| Longitud (métrico) | 800 mm |
| Diámetro del manguito (imperial) | 7 in |
| Diámetro del puño (métrico) | 180 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |