Learn More
GS967, MedChemExpress
Código de producto. 16481467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481467 50 mg 50 miligramos
16475258 10 mg 10 miligramos
16437977 5 mg 5 miligramos
16431046 200 mg 200 miligramos
16425926 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16481467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12593
MedChemExpress GS967 (GS-458967) is a potent, and selective inhibitor of cardiac late sodium current (late INa ) with IC50 values of 0.13 and 0.21 μM for ventricular myocytes and isolated hearts, respectively.
GS967 (GS-458967) is a potent, and selective inhibitor of cardiac late sodium current (late INa ) with IC50 values of 0.13 and 0.21 μM for ventricular myocytes and isolated hearts, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GS967
CAS 1262618-39-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H7F6N3O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (144.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=NN=C2C=CC(C3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=CN21)(F)F
Peso molecular (g/mol) 347.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.22
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation