Learn More
GS-444217, MedChemExpress
Código de producto. 16484466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484466 100 mg 100 miligramos
16475917 5 mg 5 miligramos
16469736 50 mg 50 miligramos
16453188 10 mg 10 miligramos
16420709 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16484466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100844
MedChemExpress GS-444217 is a potent, orally available and selective ATP-competitive inhibitor of apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) with an IC50 of 2.87 nM.
GS-444217 is a potent, orally available and selective ATP-competitive inhibitor of apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) with an IC50 of 2.87 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GS-444217
CAS 1262041-49-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21N7O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 15.5 mg/mL (37.67 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=NC=CC(N2C=C(C3CC3)N=C2)=C1)NC4=CC=CC(C5=NN=CN5C6CC6)=C4
Peso molecular (g/mol) 411.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.46
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease