Learn More
Catalizador Grubbs de segunda generación, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Grubbs Catalyst, 2nd Generation |
| CAS | 246047-72-3 |
| Fórmula molecular | C28 H32 Cl2 N2 Ru . C18 H33 P |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ruthenium, [1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene]dichloro(phenylmethylene)(tricyclohexylphosphine)-, (SP-5-41)- (9CI, ACI), (SP-5-41)-[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene]dichloro(phenylmethylene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium (ACI), (1,3-Dimesitylimidazolidin-2-ylidene)(tricyclohexylphosphine)benzylidene ruthenium dichloride, [1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene]dichloro(phenylmethylene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium, Benzylidene(1,3-dimesityl-4-imidazolidin-2-ylidene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium dichloride, Benzylidene(1,3-dimesitylimidazolidin-2-ylidene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium dichloride, Benzylidene[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene]dichloro(tricyclohexylphosphine)ruthenium, Benzylidenedichloro(1,3-dimesitylimidazolidin-2-ylidene)(tricyclohexylphosphine )ruthenium, C 848, C 848 (catalyst), Dichloro(1,3-dimesityl-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene)(phenylmethylene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium, Generation II Grubbs' catalyst, Grubbs 2nd catalyst, Grubbs 2nd generation catalyst, Grubbs Catalyst 2nd. generation, Grubbs II catalyst, Grubbs second generation catalyst, Grubbs' 2nd generation catalyst, Grubbs' Ru-dihydroimidazolylidene catalyst, Grubbs-Herrmann catalyst, Grubbs-Nolan catalyst, M 204, Second generation Grubbs catalyst, Secondary generation Grubbs catalyst, Tricyclohexylphosphine[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene](benzylidene)ruthenium(IV) dichloride, Tricyclohexylphosphine[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene]benzylidene ruthenium dichloride, Tricyclohexylphosphino[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene]benzylidene ruthenium dichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N2.C18H33P.C7H6.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;16-18H,1-15H2;1-6H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2 |
| SMILES | Cc1cc(C)c(N2CCN(C2=[Ru](=Cc3ccccc3)(Cl)Cl)c4c(C)cc(C)cc4C)c(C)c1.C5CCC(CC5)P(C6CCCCC6)C7CCCCC7 |
| Nombre IUPAC | bencilideno-[1,3-bis(2,4,6-trimetilfenil)imidazolidin-2-ilideno]-diclororutenio;triciclohexilfosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 848.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 848.3306 |