Learn More
Catalizador Grubbs, 1ª Generación, TRC
Código de producto. 30407907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407907 500 mg
30392302 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407907 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG789005500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 172222-30-9
Fórmula molecular C43H72Cl2P2Ru
Peso molecular (g/mol) 822.96
Sinónimo Grubbs Catalyst, 1st Generation, Dichloro(phenylmethylene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium, Grubbs' ruthenium catalyst, Ruthenium(II)dichloro(phenylmethylene)bis(tricyclohexylphosphine), Benzylidenedichlorobis(tricyclohexylphosphine)ruthenium
SMILES [Cl-][Ru+4](=[CH-2]c1ccccc1)([Cl-])([P](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4)[P](C5CCCCC5)(C6CCCCC6)C7CCCCC7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylidenebis(tricyclohexylphosphine)dichlororuthenium
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C18H33P.C7H6.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h2*16-18H,1-15H2;1-6H;2*1H;/q;;-2;;;+4/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 822.353