Learn More
Thermo Scientific™ Growth Hormone Releasing Hexapeptide
Código de producto. 15447709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15447709 5 mg 5 miligramos
15457709 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15447709 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. J66373.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 87616-84-0
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Formato Lyophilized powder