Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Reactivo separado de grupo B
Código de producto. 17353201 Tienda Novacyt Group Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
17353201 2,5 ml cada uno
1 options
Código de producto. 17353201 Proveedor Novacyt - Microgen Bioproducts N.º de proveedor M47BCE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo separado de grupo B Microgen Bioproducts
  • Permite la agrupación rápida de Streptococcus A , B, C, D, F y G.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO13485 ISO9001
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Marcado CE Sí
Clia Complexity Media-alta
Analitos detectables Anticuerpo de grupo B estreptococos de conejo
Formato 1 frasco (2,5 ml)
Tipo de muestra Colonias bacterianas
Sensibilidad 0,92
Tipo Prueba de portaobjetos de aglutinación
Para utilizar con (aplicación) Detección e identificación de los antígenos extraídos
Para utilizar con (equipo) Bucles bacteriológicos, tubos de ensayo de vidrio o plástico, pipeta, conjunto de baño de agua a 37 °C, cuentagotas de muestras o pipetas Pasteur, temporizador de laboratorio
Incluye 2,5 ml
Material Frascos cuentagotas de polietileno
N.º de reacciones 1/prueba
Grupo de organismos Monera
Tipo de empaquetado Frasco en bolsa de polygrip
Cantidad 2,5 ml
Tipo de reactivo El reactivo M47B B de 2,5 ml contiene partículas de látex sensibilizadas con anticuerpos del grupo B de estreptococos de conejo
Especie Estreptococos
Especificidad 1
Clase de organismo diana Bacterias
Tiempo de prueba De 10 a 15 minutos