Learn More
Digi-Sense Sonda de tapón de tubería tipo T, miniconector, cable con conexión a tierra
Código de producto. 11781339 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tiempo de análisis:
≥2,5 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tiempo de análisis Tamaño de la unidad
11781339 ≥2,5 s cada uno
1 options
Código de producto. 11781339 Proveedor Digi-Sense N.º de proveedor 0850074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.00€
    59.01€ / paquete de 1
    Ahorro 3.99€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
La sonda de tapón de tubería tipo T con conexión a tierra es ideal para instalaciones donde el espacio es limitado.
  • La sonda solo se extiende fuera del accesorio 0,5 in para una respuesta rápida sin ocupar mucho espacio.
  • Tiempo de respuesta: 2,5 segundos o más.
  • El de 0,25 in. NPT El accesorio puede soportar hasta 3500 psi.
  • Cable aislado con fibra de vidrio ideal para instalaciones a largo plazo en entornos de alta temperatura.
  • Cada sonda viene con un código de colores. ANSI mini conector: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul y tipo E-violeta.
  • Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido.
  • Nota: el rango de temperatura es solo para la punta de la sonda.
  • El material del asa puede verse afectado si la sonda tiene una clasificación superior a la del asa en función del tiempo de exposición, la aplicación y el material del asa.
  • Los mangos de ABS están clasificados para 220 °F (104 °C).
  • Los mangos de PVC están clasificados para 200 °F (93 °C).
  • Los mangos de acero inoxidable tienen una clasificación de 450 °F (232 °C).
  • Los mini conectores están clasificados para 392 °F (200 °C).
Especificaciones
Tiempo de análisis ≥2,5 s
Certificaciones/conformidad ANSI
Temperatura (métrico) De -200 °C a +260 °C
Tipo Sonda de termopar
Para utilizar con (aplicación) Para la instalación donde el espacio es limitado
Incluye 0,25 in NPT (M) Miniconector, 5 pies. de recogida
Material Acero inoxidable
máx. (imperial) -328 °F a +500 °F
Longitud (imperial) 0,5 in
Longitud (métrico) 12.7 mm