Learn More
BOLA Accesorios para tubos con junta esmerilada
Código de producto. 10651322
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
5 mm
8 mm
Diámetro exterior (imperial):
6 mm
8 mm
Tamaño del cono:
19/26
29/32
Color:
Blanco
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño del cono Color unitSize
10651322 5 mm 6 mm 19/26 Transparente cada uno
10338991 8 mm 6 mm 29/32 Blanco cada uno
10638831 8 mm 8 mm 29/32 Blanco cada uno
10277451 5 mm 6 mm 19/26 Blanco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10651322 Proveedor BOLA N.º de proveedor B30410
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para tubos con junta esmerilada de PTFE, SAFE LAB, tuerca de PTFE
  • Para conectar tubos, tubos de paredes duras, termómetros.
  • Los anillos de sellado en el exterior del cono evitan que las juntas esmeriladas se adhieran y mejoran el sellado.
  • Tuerca especial integrada (Safe-Lab ) para bloquear y desbloquear fácilmente la junta esmerilada.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Diámetro (métrico) 5 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Tamaño del cono 19/26
Color Transparente