Learn More
Karl Hecht™ Portaobjetos de microscopio con borde esmerilado y extremo esmerilado
Description
- Disponible con uno o dos extremos esmerilados
- Semiblanco
- Marcado CE
- No corrosivo
- Bordes rectificados 90°
- Grosor estándar de aprox. 1 mm
- Tamaño aprox. 76 x 26 mm
- 50/caja, 5000/caja
Specifications
Specifications
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| N.º por caja | 5000/caja |
| N.° por paquete | 50/caja |
| Edges | 90°, esmerilado |
| Frosted | Ambos extremos |
| Material | Vidrio |
| Precleaned | Sí |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Color | Transparente |
| Show More |