Learn More
Mezcla de calibración aromática GRO 983 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 526-73-8, 95-63-6, 108-67-8, 611-14-3, 620-14-4, 622-96-8 |
| Cantidad | 1 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Disolvente o matriz | Methanol |