Learn More
Tocris Bioscience™ GRL 0617
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18745666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18745666 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18745666 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7280/5
Coronavirus PLpro inhibitor
GRL 0617 is a coronavirus papain-like protease (Plpro) inhibitor (IC50 values are 0.6 and 0.8 μM for SARS-COV and SARS-CoV-2 PLpro, respectively). Inhibits deubiquitination activity of SARS-CoV PLpro. Displays no inhibition of human deubiquitinating enzymes. Improves cell viability following SARS-CoV infection. Inhibits SARS-CoV-2 viral replication and induces antiviral immune signaling pathways following SARS-CoV-2 infection in CaCo-2 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-methyl-N-[(1 R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]benzamide
CAS 1093070-16-6
Cantidad 5 mg
Objetivo Papain-like Protease Inhibitors
Fórmula molecular C20H20N2O
Pureza 0.98