Learn More
Griseofulvina, TRC
Código de producto. 30401405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401405 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30401405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG7875005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Griseofulvine
CAS 126-07-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H17 Cl O6
Cantidad 5 g
Sinónimo Griseofulvin, Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, 7-chloro-2',4,6-trimethoxy-6'-methyl-, (1'S,6'R)-, Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, 7-chloro-2',4,6-trimethoxy-6'-methyl-, (1'S-trans)-, Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, 7-chloro-2',4,6-trimethoxy-6'β-methyl- (8CI), (1'S,6'R)-7-Chloro-2',4,6-trimethoxy-6'-methylspiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, (+)-Griseofulvin, 7-Chloro-2',4,6-trimethoxy-6'β-methylspiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, Amudane, Curling factor, Fulcin, Fulvicin, Fulvicin Bolus, Fulvicin P/G, Fulvicin U/F, Fulvidex, Fulvina, Fulvinil, Fulvistatin, Gricin, Grifulin, Grifulvin, Grifulvin V, Gris-PEG, Grisactin, Grisefulin, (+)-, Griseovin, Grisofulvin, Grisovin, Grisovin FP, Grysio, Idifulvin, Lamoryl, Likuden, Neo-Fulcin, Polygris, Poncyl, Poncyl FP, Spirofulvin, Sporostatin, Xuanjing
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
SMILES COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O
Nombre IUPAC (2S,5'R)-7-cloro-3',4,6-trimetoxi-5'-metilespiro[1-benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona
Peso molecular (g/mol) 352.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.0714
Porcentaje de pureza >95