Learn More
Griseofulvina, Mikromol™
Código de producto. 18013470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18013470 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 18013470 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0582.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Griseofulvina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Griseofulvine
CAS 126-07-8
Nombres de analitos o componentes Griseofulvine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H17 Cl O6
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Griseofulvin
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
SMILES COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O
Nombre IUPAC (2S,5'R)-7-cloro-3',4,6-trimetoxi-5'-metilespiro[1-benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona
Peso molecular (g/mol) 352.77
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 352,0714 g/mol