Learn More
Griseofulvin, MedChemExpress
Código de producto. 16499877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499877 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16499877 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17583
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Griseofulvin(Gris-PEG; Grifulvin) is a spirocyclic fungal natural product used in treatment of fungal dermatophytes; Antifungal drug.
Griseofulvin(Gris-PEG
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Griseofulvin
Forma física Solid
CAS 126-07-8
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17ClO6
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (94.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@]2(C(OC)=CC(C[C@H]2C)=O)OC3=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C13
Peso molecular (g/mol) 352.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.77
Porcentaje de pureza 98.71%