Learn More
Griseofulvina, LoGiCal
Código de producto. 30458287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458287 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458287 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0582.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Griseofulvine
CAS 126-07-8
Nombres de analitos o componentes Griseofulvine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H17 Cl O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Griseofulvin
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O
Nombre IUPAC (2S,5'R)-7-cloro-3',4,6-trimetoxi-5'-metilespiro[1-benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 352.77
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 352,0714 g/mol