Learn More
Griseofulvin-13C, d3, TRC
Código de producto. 30398939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30398939 10 mg
30394017 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30398939 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG78750210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329612-29-4
Fórmula molecular C1613CH14D3ClO6
Peso molecular (g/mol) 356.78
Sinónimo (1'S,6'R)-7-Chloro-2',6-dimethoxy-4-(methoxy-d3)-6'-methyl-spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, Amudane-13C,d3, Fulcin-13C,d3, Grisovin-13C,d3, Spirofulvin-13C,d3, Sporostatin-13C,d3, Xuanjing-13C,d3
SMILES O=C1[C@@]2([C@H](C)CC(C=C2OC)=O)OC3=C(Cl)C(OC)=CC(O[13C]([2H])([2H])[2H])=C31
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Griseofulvin-13C,d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1/i2+1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.0936