Learn More
Griseofulvina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327371 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30327371 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV14056500AL100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Griseofulvine
CAS 126-07-8
Nombres de analitos o componentes Griseofulvine
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C17 H17 Cl O6
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Griseofulvin
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
SMILES COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O
Nombre IUPAC (2S,5'R)-7-cloro-3',4,6-trimetoxi-5'-metilespiro[1-benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Pruebas de alimentos
Peso molecular (g/mol) 352.77
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 352,0714 g/mol