Learn More
Ácido griseofulvico, TRC
Código de producto. 30407974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407974 25 mg
30400159 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG78749025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 469-54-5
Fórmula molecular C16 H15 Cl O6
Peso molecular (g/mol) 338.74
Sinónimo (1'S,6'R)-7-Chloro-4,6-dimethoxy-6'-methyl-spiro[benzofuran-2(3H),1'-[3]cyclohexane]-2',3,4'-trione, Spiro[benzofuran-2(3H),1'-cyclohexane]-2',3,4'-trione, 7-chloro-4,6-dimethoxy-6'-methyl-, trans- (8CI), (±)-Griseofulvic acid, Griseofulvic acid
Nombre IUPAC (2S,5'R)-7-cloro-4,6-dimetoxi-5'-metilspiro[1-benzofurano-2,4'-ciclohexano]-1',3,3'-trione
SMILES COc1cc(OC)c2C(=O)[C@]3(Oc2c1Cl)[C@H](C)CC(=O)CC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Griseofulvic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15ClO6/c1-7-4-8(18)5-11(19)16(7)15(20)12-9(21-2)6-10(22-3)13(17)14(12)23-16/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t7-,16+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.0557