Learn More
Greiner Bio-One Tapón de agarre para tubos de poliestireno con fondo redondo
Código de producto. 10204411
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubo de 10 mL
Tubo de 4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 10000
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10204411 Tubo de 4 ml paquete de 500
15925301 Tubo de 10 mL paquete de 10000
10088780 Tubo de 10 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10204411 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 303321
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hecho de polietileno de alta calidad. El tapón de agarre Greiner Bio-One se utiliza con tubos de poliestireno con fondo redondo.
  • Material: Polietileno de alta calidad
  • No estéril
  • Color: natural
  • Para usar con tubos de poliestireno con fondo redondo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) Tubo: 12 mm
Tipo de producto Tapón de rosca
Material Polietileno
Color Natural
Altura (métrico) Tubo: 55 mm
Cantidad 20.000/caja
Para utilizar con (equipo) Tubo de 4 ml