Learn More
Microspec™ Bolsas con cierre de agarre
Código de producto. 15762175
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
2 x 9 in
3 x 7,5 in
6 x 9 in
7,5 x 7,5 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15762175 2 x 9 in paquete de 1000
15772175 3 x 7,5 in paquete de 1000
15782175 6 x 9 in paquete de 1000
15792175 7,5 x 7,5 in paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15762175 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor W1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permiten almacenar un gran número de muestras.
  • Muestreo rentable
  • Almacenamiento de un gran número de muestras
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Cierre de agarre
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Muestreo
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Descripción de la película Polietileno
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Embalaje exterior Caja
Cantidad 1000
Dimensiones (L x An) 2 x 9 in
Tipo de producto Bolsa para muestras
Grosor (métrico) 50 μm