Learn More
Checkers Protector de cable ligero de 5 canales Grip Guard™
Código de producto. 17782418
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo, Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17782418 Amarillo, Gris cada uno
1 options
Código de producto. 17782418 Proveedor Checkers N.º de proveedor PGGS0002YG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.14€
    216.27€ / paquete de 1
    Ahorro 49.87€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Protector de cable de 5 canales ligero y duradero.
  • El protector de cable de 5 canales Grip Guard™ incluye muchas características pendientes de patente, como nuestros «conectores Gripper» y un nuevo diseño ligero
  • Con un peso de solo 58 kg, Grip Guard es hasta un 60 % más ligero que otros protectores de cables de 5 canales de poliuretano líderes, y hasta un 75 % más ligero que otros protectores de cable de 5 canales de caucho del mercado
  • El conector de agarre está diseñado ergonómicamente para adaptarse a su mano, lo que permite un fácil manejo y transporte
  • Este conector también bloquea varios protectores de cables para proporcionar un cruce seguro para el tráfico de vehículos y peatones al mismo tiempo que protege valiosos cables eléctricos y mangueras
  • Este diseño con sistema de bloqueo modular es ideal para su uso en lugares de entretenimiento público, comerciales ligeros y aplicaciones de servicios públicos
  • Los protectores de cable Grip Guard™ están hechos de poliuretano que no requiere mantenimiento
  • En comparación con otros protectores de cable fabricados con caucho, el Grip Guard™ de 5 canales es hasta un 75 % más ligero sin comprometer la resistencia y la durabilidad requeridas
Especificaciones
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Anchura (métrico) 42 cm
Color Amarillo, Gris
Material Poliuretano
Tipo Protector de cables