Learn More
Checkers Protector de cable ligero de 3 canales Grip Guard™
Código de producto. 17772418
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo, Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17772418 Amarillo, Gris cada uno
1 options
Código de producto. 17772418 Proveedor Checkers N.º de proveedor PGGS0001YG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.55€
    296.13€ / paquete de 1
    Ahorro 68.42€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Un protector de cables ligero pero duradero diseñado para el tráfico de peatones y vehículos ligeros.
  • Los protectores de cable de 3 canales de la serie Grip Guard™ cuentan con nuestros «conectores de agarre» con un nuevo diseño ligero
  • Con un peso de solo 104 kg, Grip Guard™ es hasta un 33 % más ligero que otros protectores de cables de 3 canales de poliuretano líderes, y hasta un 50 % más ligero que otros protectores de cable de 3 canales de caucho del mercado
  • El conector de agarre está diseñado ergonómicamente para adaptarse a su mano, lo que permite un fácil manejo y transporte
  • Este conector también bloquea varios protectores de cables para proporcionar un cruce seguro para el tráfico de vehículos y peatones al mismo tiempo que protege valiosos cables eléctricos y mangueras
  • En comparación con otros protectores de cable fabricados con caucho, Grip Guard™ es hasta un 50 % más ligero sin comprometer la resistencia y la durabilidad requeridas
Especificaciones
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Anchura (métrico) 46 cm
Color Amarillo, Gris
Material Poliuretano
Tipo Protector de cables