Learn More
SPEX Certiprep™ Juego de viales de molienda de acero inoxidable
Código de producto. 12584316 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 0,5 g
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12584316 De 0,1 a 0,5 g 1 set
1 options
Código de producto. 12584316 Proveedor SPEX Certiprep™ N.º de proveedor 6781S
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Se utiliza para moler muestras duras como huesos y placas de circuito
  • No se recomienda su uso en contacto con plástico.
  • El set incluye un impactador de acero inoxidable, un cilindro central de acero inoxidable, dos bujías de extremo y un paquete de 10 juntas tóricas.
  • Capacidad de molienda de muestras de 0,1 gramos - 5,0 gramos.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Molinos congeladores
Material Acero inoxidable
Volumen (métrico) De 0,1 a 0,5 g