Learn More
Kinematica™ Accesorio de mezclado de acero inoxidable para mezclador de laboratorio MB 800
Código de producto. 11999058 Tienda Kinematica Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 ml
4000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11999058 4000 ml 1 PCS
11989058 2000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11999058 Proveedor Kinematica™ N.º de proveedor 36050055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.75€
    1184.00€ / paquete de 1
    Ahorro 91.75€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El accesorio de mezclado para MB 800 se compone de una junta y una cabeza de hoja de acero inoxidable, así como de una tapa con abertura para la adición de material.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4000 ml
Material de la hoja Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) MB 800