Learn More
Grifolin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Grifolin |
| CAS | 6903-07-7 |
| Fórmula molecular | C22H32O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (E,E)- 5-Methyl-2-(3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl)-resorcinol, 5-Methyl-2-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl]-1,3-benzenediol, (E,E)-5-Methyl-2-(3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl)-1,3-benzenediol; 5-Methyl-2-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl]-1,3-benzenediol; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H32O2/c1-16(2)8-6-9-17(3)10-7-11-18(4)12-13-20-21(23)14-19(5)15-22(20)24/h8,10,12,14-15,23-24H,6-7,9,11,13H2,1-5H3/b17-10+,18-12+ |
| SMILES | CC(=CCCC(=CCCC(=CCc1c(O)cc(C)cc1O)C)C)C |
| Nombre IUPAC | 5-metil-2-(3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trienil)benceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 328.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.2402 |