Learn More
Ácido grifólico, TRC
Código de producto. 17964635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17964635 5 mg 5 miligramos
17912085 1 mg 1 miligramo
17900635 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17964635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG7865005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80557-12-6
Fórmula molecular C23 H32 O4
Peso molecular (g/mol) 372.4978
Sinónimo 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl]benzoic Acid, (E,E)-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-(3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl)benzoic Acid, 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl]benzoic Acid, Ilicicolinic Acid B
Nombre IUPAC 2,4-dihidroxi-6-metil-3-[(2E,6E)-3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trienil-ácido benzoico
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\Cc1c(O)cc(C)c(C(=O)O)c1O)\C)\C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Grifolic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32O4/c1-15(2)8-6-9-16(3)10-7-11-17(4)12-13-19-20(24)14-18(5)21(22(19)25)23(26)27/h8,10,12,14,24-25H,6-7,9,11,13H2,1-5H3,(H,26,27)/b16-10+,17-12+
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.2301