Learn More
Grifolic acid, Tocris Bioscience™
Descripción
Selective partial FFA4 (GPR120) agonist. Induces ERK and [Ca2+]i responses in cells expressing GPR120, but not those expressing GPR40.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Grifolic acid |
| CAS | 80557-12-6 |
| Fórmula molecular | C23H32O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | grifolic acid, ilicicolinic acid b, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienyl benzoic acid, d0e9ay, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-2e,6e-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecat rien-1-yl benzoic acid, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-2e,6e-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl-benzoic acid, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl benzoic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-2e,6e-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl |
| Clave InChI | QPIZDZGIXDKCRC-JTCWOHKRSA-N |
| SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1C(=O)O)O)CC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)C)O |
| Nombre IUPAC | 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienyl]benzoic acid |
| Peso molecular (g/mol) | 372.505 |
| PubChem CID | 9976563 |
| Mostrar más |