Learn More
Grifonilida, TRC
Código de producto. 30404176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30404176 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30404176 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG786000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Griffonilide
CAS 61371-55-9
Fórmula molecular C8H8O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo [6R-(6alpha,7beta,7abeta)]-7,7a-Dihydro-6,7-dihydroxy-2(6H)-benzofuranone, NSC 290808
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4/c9-5-2-1-4-3-6(10)12-8(4)7(5)11/h1-3,5,7-9,11H/t5-,7+,8+/m1/s1
SMILES O[C@@H]1C=CC2=CC(=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Nombre IUPAC (6R,7S,7aS)-6,7-dihidroxi-7,7a-dihidro-6H-1-benzofuran-2-ona
Peso molecular (g/mol) 168.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0423
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.