Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados Griffin
Código de producto. 12793399
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
150 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12793399 50 ml paquete de 12
15792086 150 ml paquete de 12
12713409 250 ml 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12793399 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 60703
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos vasos de precipitados para facilitar su trabajo y hacerlo más seguro durante la manipulación de una amplia gama de líquidos. Los vasos de precipitados VITLAB™ Griffin tienen una escala en relieve fácil de leer.
  • Vasos de precipitados graduados transparentes
  • Para la esterilización en autoclave, se recomiendan modelos con graduaciones elevadas
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 47 mm
Capacidad (métrico) 50 ml
Material PMP
Altura (métrico) 60 mm
Cantidad 6/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056
Scale Escala impresa en rojo
Modelo Griffin