Learn More
Sartorius Filtros de membrana de nitrato de celulosa estéril con rejilla:
Código de producto. p-4229356 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
47 mm
50 mm
Cantidad:
100/paq.
1000/paq.
Color de rejilla:
Negro
Sin rejilla
Tamaño de poro:
1,2 μm
3,0 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Cantidad Color de rejilla Tamaño de poro unitSize
10255941 47 mm 100/paq. Sin rejilla 3,0 μm paquete de 100
11720856 50 mm 1000/paq. Negro 3,0 μm paquete de 1000
10012281 47 mm 1000/paq. Negro 1,2 μm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10255941 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 1130247ACN
Filtros de membrana para el recuento de colonias, pruebas de partículas y microscopía: nitrato de celulosa (éster de celulosa), con rejilla, envasados individualmente y estériles
Los filtros estériles envasados individualmente se han convertido desde hace tiempo en un estándar en el control de calidad microbiológico de rutina debido a los beneficios que ofrece al usuario. Están preesterilizados y listos para su uso y ahorran tiempo de preparación. Al estar envasados individualmente, evitan la posibilidad de contaminación de los filtros restantes en paquetes abiertos y cumplen con las normas GLP , teniendo la identificación del filtro y el número de lote impreso en cada sobre individual. La creciente demanda de estos filtros requirió la construcción de una nueva máquina envasadora con estampación ultramoderna. Cada membrana se comprueba para garantizar que no esté dañada en modo alguno, se coloca correctamente sin deslizamiento bajo el sellado del borde, cuenta con una impresión de rejilla perfecta y no contiene partículas. Cada sobre se revisa para comprobar la legibilidad de las letras. Estos filtros de membrana cumplen con las siguientes normas: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 y EN 12780. Además de esto, se han fabricado para su uso especialmente al mismo tiempo que Sartorius Juegos de almohadillas nutritivas de acuerdo con numerosas regulaciones y recomendaciones internacionales: farmacopeas internacionales, DIN y ISO Normas, las Normas Americanas para Agua y Alimentos, las regulaciones de agua mineral, las pautas de las cervecerías, como MEBAC o EBC, y las recomendaciones de la industria alimentaria, como LMBG, NCA e ICUMSA. Todas las membranas están hechas de nitrato de celulosa (éster de celulosa), un material que asegura una retención efectiva con altos caudales y un crecimiento óptimo de las colonias. La rejilla impresa divide el área de filtración en 130 cuadrados, cada uno de 3,1 x 3,1 mm lo que facilita el recuento, especialmente para mayores recuentos de bacterias y para microcolonias, aunque no afecta al crecimiento. Los distintos colores de filtro permiten obtener el mejor contraste con colonias o partículas.
  • Extraordinarias tasas de recuperación para microorganismos
  • Hay disponibles membranas de alto caudal
  • Certificado de calidad
  • Irradiada con rayos gamma, 25 kGray
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Filtro de membrana
Formato Disco
Material Nitrato de celulosa
Material (membrana) Nitrato de celulosa
Tamaño de poro 3,0 μm
Esterilidad Estéril
Color de rejilla Sin rejilla
Hidrofobicidad Hidrófilo
Cantidad 100/paq.
Tipo de superficie Sin rejilla
Tipo Filtro de membrana
Diámetro (métrico) 47 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P230-Mantener humedecido con .
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P372-Riesgo de explosión en caso de incendio.
  • P375-Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.