Learn More
Gilac™ Rejilla
Código de producto. 17958781
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
10 L Flat Tray
Bandeja plana de 2 L
Bandeja plana de 3 L
Bandeja plana de 5 L
Bandeja plana de 8 L
Contenedor de 600 x 400
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17958781 Bandeja plana de 2 L cada uno
17958421 Bandeja plana de 3 L cada uno
17988701 Bandeja plana de 5 L cada uno
17978701 Bandeja plana de 8 L cada uno
17948561 10 L Flat Tray cada uno
17928711 Contenedor de 600 x 400 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17958781 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G102621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1.79€
    1.23€ / paquete de 1
    Ahorro 0.56€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La rejilla es muy duradera y resistente a los golpes, evitando cualquier contacto entre el alimento y los exudados.
  • Rejilla para bandejas planas.
  • Altamente duradero y resistente a los golpes.
  • Permite el uso de platos planos como bandejas de descongelación separando el agua helada del producto a descongelar.
Especificaciones
Tipo de producto Red de contenedores
Material Polietileno
Para utilizar con (equipo) Bandeja plana de 2 L