Learn More
MedChemExpress GRGDSPK
Código de producto. 16491978
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16491978 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16491978
Marca: MedChemExpress HYP0322
MedChemExpress GRGDSPK (EMD 56574) is a peptide incluing Arg-Gly-Asp (RGD). GRGDSPK (EMD 56574) is an competitive and reversible inhibitory peptide for inhibiting integrin-fibronectin binding. GRGDSPK is used to study the role of integrins in bone formation and resorption.
Especificaciones
Pureza 98.3%
CAS 111119-28-9
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Peso molecular 715.76 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Room temperature
Sinónimo EMD 56574