Learn More
MedChemExpress GRGDSP
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 91037-75-1 |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 587.58 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |