Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA™ Toallas de mano de papel de una capa, 100 % recicladas, 6 rollos, 6063
Código de producto. 10568252
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
190 m x 200 mm
Tamaño de la unidad:
6 rollos
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10568252 190 m x 200 mm 6 rollos
1 options
Código de producto. 10568252 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6063
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las toallas de papel naturales enrolladas de una capa se fabrican en Alemania con fibra 100 % reciclada y son Blue Angel, FSC y con certificación Ecolabel Europeo para mayor garantía medioambiental.
6 rollos de 190 m, de 1 capa, de color gris (1140 m en total) Un rollo de toalla de papel contiene 190 metros de toallas de mano grises 100 % recicladas Hostess NATURA Las toallas de papel enrolladas son toallas en rollo de 1 capa fabricadas en Alemania, toallas de papel naturales y ecológicas hechas con fibra 100% reciclada, toallas de papel sin blanquear para una solución práctica, consistente y económica para secarse las manos. Estas toallas de mano desechables son Blue Angel, FSC y con certificación Ecolabel Europea para mayor garantía ambiental. Proporcione una experiencia de baño práctica y consistente con las soluciones de baño de Hostess, diseñadas para una calidad rentable en el lugar de trabajo. Anfitriona NATURA Las toallas de mano enrolladas se fabrican en Alemania con fibra 100% reciclada. Las toallas de papel naturales, de una capa, de color gris y sin blanquear brindan una solución sustentable para promover una buena higiene de manos en todo el lugar de trabajo. Estas toallas de papel reciclado cuentan con la certificación Blue Angel y European Ecolabel para una mayor garantía medioambiental. La anfitriona NATURA Las toallas de papel ecológicas son FSC Certificado reciclado. El FSC La etiqueta reciclada significa que toda la madera o el papel del producto proviene de material recuperado o reutilizado. Las toallas en rollo son compatibles con el dispensador de toallas de papel en rollo Aquarius en color blanco (código de producto 6959). Cada rollo de toallas de papel contiene 190 metros de Kimberly-Clark toallas de papel. 6 rollos de 190 m, gris, de 1 capa (1140 m en total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toalla de mano entrelazada
Longitud (imperial) 22,04 in
Longitud (métrico) 190 m
Anchura (imperial) 1.29 ft.
Anchura (métrico) 200 mm
Material Papel
Peso base 9,595kg (21,109 libras)
Certificaciones/conformidad ISO 14001, ISO 9001
Color Gris
Dimensiones (L x An) 190 m x 200 mm
Formato Rollo
Para utilizar con (aplicación) Solución práctica, consistente y sostenible
Para utilizar con (equipo) Dispensador de rollo de toallas de mano Kimberly-Clark
Cantidad de embalaje 6 rollo
Tela 1 capas