missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gremlin 1 Antibody (Regeneron patent anti-GREM1) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30161602
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30161602 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30161602

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328390JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Gremlin 1 Monoclonal antibody specifically detects Gremlin 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Gremlin 1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Regeneron patent anti-GREM1
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cell proliferation-inducing gene 2 protein, CKTSF1B1gremlin 1, cysteine knot superfamily, homolog, Cysteine knot superfamily 1, BMP antagonist 1gremlin 1, cysteine knot superfamily, homolog (Xenopus laevis), DAN domain family member 2, DAND2GREMLIN, Down-regulated in Mos-transformed cells protein, DRMMGC126660, gremlin, gremlin 1, gremlin 1-like protein, gremlin-1, IHG-2, Increased in high glucose protein 2, increased in high glucose-2, proliferation-inducing gene 2
Especie del huésped Human
Inmunógeno GREM1/ Gremlin
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26585
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.