Learn More
Greiner Bio-One Soporte para tubos de liberación rápida Speedy
Código de producto. 15814522
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad
15814522 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 15814522 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 450212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.40€
    12.69€ / paquete de 10
    Ahorro 0.71€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mecanismo de activación para la expulsión segura y fácil de la aguja
Speedy Quick Release Tube Holder
  • Después de la venopunción, la aguja se libera del soporte empujando simplemente el mecanismo de liberación para que la aguja caiga directamente en un contenedor de eliminación de objetos punzantes
  • El mecanismo de liberación está diseñado para retraerse automáticamente
  • Se recomienda utilizar este dispositivo como un soporte de un solo uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Soporte para tubos
Esterilidad No estéril