Learn More
Greiner Bio-One Tubos de suero
Descripción
- Revestimiento de la pared interior: partículas microscópicas de sílice
- Contienen gel de separación en la base del tubo
- Color de la gorra: rojo
- Color del anillo: amarillo
- Con el activador de coágulos Sep Serum Z
Especificaciones
Especificaciones
| Aditivo | Activador de coágulos de separación de suero CAT |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Color del tapón | Rojo |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 13 mm |