Learn More
Greiner Bio-One Soporte de tubos HOLDEX™ con Luer
Descripción
- Cánula de plástico descentrada en la parte superior del soporte
- Aguja de acero inoxidable en la parte inferior del soporte
- Soporte y adaptador de polipropileno
Compliance
Cumple con las directrices de OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, OSHA |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso en la extracción rutinaria de muestras de frascos o bolsas de recogida de muestras a través de puertos de cánulas sin aguja |
| Para utilizar con (equipo) | Juegos de recogida de sangre y agujas de recogida de sangre Vacuette™ |
| Incluye | Adaptador Luer |
| Requisitos de almacenamiento | De 4 °C a 25 °C |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Soporte para tubos |
| Esterilidad | Estériles |