Learn More
Greiner Bio-One Tubos de suero: Activador de coágulo con separador de gel
Código de producto. 15422550
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 mL
3,5 mL
8 mL
13 x 100 mm
16 x 100 mm
Color del tapón:
Rojo con anillo amarillo
Rojo con anillo blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Tamaño de la unidad
15422550 8 mL Rojo con anillo amarillo paquete de 50
13008652 3,5 mL Rojo con anillo amarillo -
15484641 13 x 100 mm Rojo con anillo amarillo paquete de 1200
13068682 2,5 mL Rojo con anillo blanco paquete de 1200
15834522 16 x 100 mm Rojo con anillo amarillo paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15422550 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 455071
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para pruebas de química clínica rutinaria, inmunohematología, serología o inmunología
  • Revestidos con partículas de sílice micronizadas que activen la coagulación cuando los tubos se invierten con suavidad
  • Los tubos con gel contienen un gel de barrera en el fondo del tubo que durante la centrifugación se mueve hacia arriba hasta la interfaz de coágulo de suero para formar una barrera estable, separando el suero de las células
  • Transparentes como el vidrio con un rendimiento igual o superior
  • Moldeados para ser prácticamente irrompibles, lo que proporciona un mayor nivel de seguridad que el vidrio
  • Los tubos tienen una vida útil de 18 meses a partir de la fecha de fabricación
  • Los tubos de uso pediátrico se suministran con anillos de color blanco para una rápida identificación
  • Los tapones de seguridad de giro se pueden retirar y volver a colocar varias veces
  • Los tapones que no son de rosca se pueden retirar y volver a colocar tan a menudo como sea necesario
Compliance
Los tubos con separador de gel están aprobados por la FDA 510(k) para el control terapéutico de fármacos (TDM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Partículas microscópicas de sílice con gel de separación
Material Plástico
Tipo de tapón Tapón con lengüeta no rugoso
Capacidad (métrico) 8 mL
Color del tapón Rojo con anillo amarillo