Learn More
Greiner Bio-One Tubos activadores de la coagulación para suero
Código de producto. 15412540
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 mL
4 mL
9 ml
Tamaño de la unidad:
1200 PCS
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15412540 4 mL paquete de 50
13028682 2 mL -
12532936 9 ml 1200 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15412540 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 454204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.34€
    7.91€ / paquete de 50
    Ahorro 0.43€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Para pruebas de química clínica rutinaria, inmunohematología, serología o inmunología
  • Revestidos con partículas de sílice micronizadas que activen la coagulación cuando los tubos se invierten con suavidad
  • Transparentes como el vidrio con un rendimiento igual o superior
  • Moldeados para ser prácticamente irrompibles, lo que proporciona un mayor nivel de seguridad que el vidrio
  • Los tubos tienen una vida útil de 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
  • Los tubos de uso pediátrico se suministran con anillos de color blanco para una rápida identificación
  • Los tapones de seguridad de giro se pueden retirar y volver a colocar varias veces
  • Los tapones que no son de rosca se pueden retirar y volver a colocar tan a menudo como sea necesario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Tipo de producto Tubo de recogida de sangre
Aditivo Partículas de sílice microscópicas
Material Plástico
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón con lengüeta no rugoso
Capacidad (métrico) 4 mL
Diámetro (métrico) 13 mm
Color del tapón Tapón rojo con anillo negro
Tamaño del tubo 13 x 75 mm
Longitud (métrico) 75 mm