Learn More
Greiner Bio-One Tubos de plasma con heparina de litio y gel
Código de producto. 15433180
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
8 mL
Longitud (métrico):
13 x 100 mm
16 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15433180 8 mL 16 x 100 mm paquete de 50
12046649 8 mL 16 x 100 mm paquete de 100
12036649 5 mL 13 x 100 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15433180 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 455083
Para determinaciones en química clínica e inmunoquímica
  • La pared interior del tubo está recubierta con heparina de litio, un anticoagulante que une las antitrombinas para bloquear la cascada de coagulación, produciendo una muestra de plasma
  • Contiene un gel de barrera en el tubo que se mueve hacia arriba para formar una barrera estable que separa el plasma de las células durante la centrifugación; el plasma puede aspirarse directamente desde el tubo, lo que elimina la necesidad de transferencia
  • Transparentes como el vidrio con un rendimiento igual o superior
  • Moldeados para ser prácticamente irrompibles, lo que proporciona un mayor nivel de seguridad que el vidrio
  • Los tubos tienen una vida útil de 18 meses a partir de la fecha de fabricación
  • Los tapones con lengüeta de seguridad sin rosca pueden retirarse tirando suavemente de ellos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Heparina de litio
Tipo de tapón Tapón con lengüeta de seguridad
Capacidad (métrico) 8 mL
Color del tapón Verde con anillo amarillo
Longitud (métrico) 16 x 100 mm
Diámetro exterior (métrico) 16 x 100 mm