Learn More
Greiner Bio-One Tubos capilares del sistema de recogida de sangre MiniCollect™
Código de producto. 13466778
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0.8 ml
1 ml
1 mL
Aditivo:
K3 EDTA
Separación de suero
Suero
Color del tapón:
Lavanda
Oro
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Aditivo Color del tapón Tamaño de la unidad
13466778 1 mL Suero Rojo paquete de 100
12671501 0.8 ml Separación de suero Oro paquete de 100
12500127 1 ml K3 EDTA Lavanda paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13466778 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 450470
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Recoja, transporte y procese sangre capilar. Los tubos capilares del sistema de recogida de sangre Greiner BioOne™ MiniCollect™ se recomiendan especialmente para pacientes con venas frágiles, niños pequeños, pacientes geriátricos y en situaciones en las que solo se requiere una pequeña muestra de sangre.
Collect, transport and process capillary blood. Greiner Bio-One MiniCollect™ Capillary Blood Collection System Tubes are especially recommended in patients with fragile veins, young children, geriatric patients and in situations where only a small blood sample is required.
  • Los tubos tienen un cierre que actúa como válvula y que permite que se inserte el capilar o embudo adecuado sin retirar el tapón
  • Encajan en un tubo portador de 13 × 75 mm para facilitar el etiquetado con código de barras, la centrifugación y el almacenamiento
  • Los tubos con gel contienen una barrera inerte en la parte inferior que se desplaza hacia arriba para formar una barrera estable entre el coágulo/células y el suero/plasma durante la centrifugación y el transporte
  • Todos los tubos requieren un embudo MiniCollect o dispositivo de recogida capilar (se venden por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto MiniCollect Capillary Blood Collection Tube
Aditivo Suero
Capacidad (métrico) 1 mL
Cierre incluido Yes
Color del tapón Rojo
Para utilizar con (aplicación) Small volume blood collection