Learn More
Greiner Bio-One Luer Adapter
Código de producto. 15432510
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador Luer
Código de producto. Tipo de producto
15432510 Adaptador Luer
1 options
Código de producto. 15432510 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 450070
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
For use with Safety/Blood Collection sets or Luer needles in routine blood collection
  • Sterile, single-use device
  • Manufactured from stainless steel and polypropylene
  • Fitted with a safety valve at one end
  • Perforated label simplifies identification and serves as a seal of integrity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador Luer
Material Stainless Steel, Polypropylene
Esterilidad Estériles
Certificaciones/conformidad CE, OSHA
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Safety/Blood collection sets or 20G luer needles in routine Blood collection
Incluye Safety Valve at one end
Requisitos de almacenamiento 4°C to 25°C