Learn More
Honeywell™ Guantes de soldadura verdes
Descripción
- Guantes de cuero de serraje con la palma reforzada
- Corte Gunn, pulgar cosido
- Con cordón alrededor de los dedos, del pulgar, entre el segundo y el tercer dedo, en form de anillo a un lado del dedo anular, y entre el puño y la palma
- Costuras de hilo de Kevlar™
- Palma de color amarillo y dorso y puño de color verde
- Puño de 140 mm
- Cuero con un grosor de solo 1,1 a 1,3
- El cuero de piel es ideal para los guantes de soldadura
- La unión estilo EE. UU., el pulgar con solapa y los materiales flexibles de los que se constituye hacen que este guante anatómico, lo que proporciona una excelente comodidad para su uso
- Cuero de serraje tratado contra las altas temperaturas para una excelente resistencia al calor de contacto y radiante
- La palma reforzada y el pulgar de cuero de serraje aumentan la durabilidad del guante
- Las costuras de hilo de Kevlar™ son resistentes al calor y el desgaste y proporcionan un mejor aislamiento térmico
- El puño de cuero de serraje protege una gran parte del antebrazo contra los peligros mecánicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-03 sobre riesgos físicos, EN 407-04 sobre riesgos derivados del calor, EN 12 477-2000 sobre protección para soldadura de tipo A |
| Color | Verde |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 10 |
| Longitud (métrico) | 34 cm |