Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión parcial relleno de alcohol verde Initial™
Código de producto. 12444080
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
300 mm
Peso (métrico):
15,8 g
24,2 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Peso (métrico) Tamaño de la unidad
12444080 200 mm 15,8 g cada uno
12379349 300 mm 24,2 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12444080 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 46/323/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.25€
    2.07€ / paquete de 1
    Ahorro 0.18€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Proporciona mediciones vistosas y fáciles de leer. El termómetro de inmersión parcial relleno con alcohol verde Brannan™ Initial™ se ha diseñado con un dispositivo de vidrio moldeado imposible de enrollar para evitar roturas. Incluye perilla i
Proporciona mediciones vistosas y fáciles de leer.El termómetro de inmersión parcial relleno con alcohol verde Brannan™ Initial™ se ha diseñado con un dispositivo de vidrio antienrollable moldeado para evitar roturas.Incluye perilla integrada
  • El relleno de queroseno verde es miscible en agua
  • El fluido verde proporciona mediciones vistosas y fáciles de leer
  • El dispositivo de vidrio moldeado sin rosca ayuda a evitar roturas
  • Perilla integrada con punta de agitación reforzada
  • Reciclable
  • Ideal para el uso con fines didácticos
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el uso con fines didácticos
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud (métrico) 200 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Alcohol verde
Peso (métrico) 15,8 g
Tipo de producto Termómetro de laboratorio
Temperatura máxima 110 °C
Temperatura mín. (métrico) -10° C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +110 °C
Exactitud ±1,5 a 35 °C
Subdivisión 1 °C
Immersion Length 76 mm