Learn More
Thermo Scientific™ pTK-Green Renilla Luc Vector for Luciferase Assays
Código de producto. 12182230 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12182230 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 12182230 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 16154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    100.87€ / 10 microgramos
    Ahorro 30.13€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Impulsar la expresión verde de la luciferasa de la Renilla como indicador para estudios de regulación génica utilizando vectores con un sitio de clonación múltiple (MCS) o promotor de control (CMV o TK).
El vector de luciferasa Thermo Scientific™ pMCS-Renilla es un plásmido de múltiples sitios de clonación diseñado para aceptar una secuencia promotora para el estudio de la regulación génica utilizando el indicador de luciferasa Renilla intracelular.
Los vectores de luciferasa verdes Renilla contienen un gen clonado de Pensamiento del Mar, (Renilla reniformis). El gen codifica una luciferasa bioluminiscente verde Renilla (36k Da). El vector pMCS contiene un sitio de clonación múltiple para clonar a un promotor para estudiar su potencial regulador. Los vectores de pCMV y pTK tienen el gen de la luciferasa bajo el promotor del CMV y el promotor de la timidina quinasa (TK) del virus Herpes Simplex (HSV), respectivamente. Estos vectores de expresión constitutiva pueden usarse como controles de normalización para explicar la variación experimental en combinación con otros indicadores.
Características destacadas:
  • El gen de luciferasa intracelular verde Renilla, optimizado para alta expresión en sistemas de mamíferos
  • El sitio de clonación múltiple (MCS) proporciona versatilidad para la transferencia de elementos reguladores de un plásmido a otro
  • El sitio de terminación de transcripción (Ter), operador de Lac (Lac O1) y el sitio de pausa transcripcional (TPS) utilizado para minimizar los antecedentes mediante la reducción de la lectura transcripcional
  • Marcadores de puromicina (Pur) y ampicilina (Amp) para la selección de fármacos en células de mamíferos y bacterias, respectivamente
  • Gran copia pUC de replicación bacteriana de ADN
  • Dos vectores de control disponibles con promotores constitutivos fuertes (CMV) o débiles (TK) para la cotransfección y normalización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vector de Luciferasa pTK-Green Renilla
Tipo Vector de luciferasa
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Tipo de entrega Transfección
Cantidad 10 μg
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: De - 70 a - 20 °C.
Gen marcador Luciferasa verde Renilla
Agente de selección (eucariótico) Puromicina
Línea de productos Pierce
Para utilizar con (aplicación) Ensayos con indicador
Promotor TK